Documents
195936
Sigma-Aldrich
3-(Perfluorobutyryl)-(+)-camphor
96%
Synonyme(s) :
(+)-3-(Heptafluorobutyryl)-(+)-camphor, 3-(Perfluorobutyryl)-D-camphor
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H15F7O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.26
Numéro Beilstein :
2306496
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Activité optique
[α]20/D +125°, c = 2.6 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
Point d'ébullition
60-70 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densité
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)C2CC[C@@]1(C)C(=O)C2C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H15F7O2/c1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(22)7(6)9(23)12(15,16)13(17,18)14(19,20)21/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6-,7?,11+/m1/s1
Clé InChI
PEWOESYEGLBLNR-XGLFCGLISA-N
Application
3-(Perfluorobutyryl)-(+)-camphor can be used:
  • As a ligand in the synthesis of chiral europium complex for optoelectronic and photonic applications.
  • As a ligand in the preparation of sodium tetrakis(3-heptafluorobutylryl-(+)-camphorato) Ln(III) complexes applicable as chemical sensors and NMR shift reagents.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Highly circularly polarized electroluminescence from a chiral europium complex
Zinna F, et al.
Advanced Materials, 27(10), 1791-1795 (2015)
Novel Configurational Structures of Sodium Tetrakis (3-heptafluorobutylryl-(+)-camphorato) Ln (III) Complexes with a Trapped Na+ by Na+?FC Interactions in the Solid State and in Solution
Shirotani D, et al.
Inorganic Chemistry, 45(16), 6111-6113 (2006)