176494
Europium tris[3-(trifluoromethylhydroxymethylene)-(+)-camphorate]
Synonyme(s) :
Eu(facam)3, Eu(tfc)3, Europium(III) tris[3-(trifluoromethylhydroxymethylene)-d-camphorate], Tris(3-trifluoroacetyl-d-camphorato)europium(III), Tris[3-(trifluoromethylhydroxymethylene)-d-camphorato]europium(III)
37,70 €
About This Item
37,70 €
Produits recommandés
Activité optique
[α]20/D +165°, c = 1% in chloroform (solvent is ethanol free)
Technique(s)
NMR: suitable
Groupe fonctionnel
fluoro
ketone
Chaîne SMILES
CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)\C2=C(/O[Eu](O\C(=C3\C4CCC(C)(C3=O)C4(C)C)C(F)(F)F)O\C(=C5\C6CCC(C)(C5=O)C6(C)C)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C12H15F3O2.Eu/c3*1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(16)7(6)9(17)12(13,14)15;/h3*6,17H,4-5H2,1-3H3;/q;;;+3/p-3/b3*9-7-;
Clé InChI
BWIHMSGCCRUUCZ-NCJHBDPTSA-K
Catégories apparentées
Application
- The synthesis of europium acetylcamphorate phosphine oxide complexes
- Reactions with 1,10-N,N′-phenanthroline dioxide derivatives
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable