Principaux documents
310816
Sigma-Aldrich
D-Glucose-1-d1
98 atom % D
Synonyme(s) :
Deuterated Glucose, Labeled Glucose, Dextrose-1-d1
250 MG
147,00 €
1 G
261,00 €
147,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
250 MG
147,00 €
1 G
261,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2[CHOH]4CDO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
147,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
99% (CP)
Forme
powder
Activité optique
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
Pf
150-152 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H]C1(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i6D
Clé InChI
WQZGKKKJIJFFOK-QVTRYHEBSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Tomáš Pluskal et al.
Nature plants, 5(8), 867-878 (2019-07-25)
Kava (Piper methysticum) is an ethnomedicinal shrub native to the Polynesian islands with well-established anxiolytic and analgesic properties. Its main psychoactive principles, kavalactones, form a unique class of polyketides that interact with the human central nervous system through mechanisms distinct
Articles
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.