309923
Ethyl nitrite solution
10-20 wt. % in ethanol
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Concentration
10-20 wt. % in ethanol
Indice de réfraction
n20/D 1.36
Densité
0.792 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
O-nitroso
nitroso
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCON=O
InChI
1S/C2H5NO2/c1-2-5-3-4/h2H2,1H3
Clé InChI
QQZWEECEMNQSTG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
59.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
15 °C - closed cup