226637
Butyl nitrite
95%
Synonyme(s) :
n-Butyl nitrite
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
760 mmHg ( 78 °C)
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.376 (lit.)
pb
78 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
Densité
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
O-nitroso
nitroso
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCON=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3-4-7-5-6/h2-4H2,1H3
Clé InChI
JQJPBYFTQAANLE-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
8.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-13 °C - closed cup