Documents
309680
Sigma-Aldrich
5,6-Dihydro-4-hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-one
Synonyme(s) :
(±)-Gerberin aglycone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Pf
126-128 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1CC(O)=CC(=O)O1
InChI
1S/C6H8O3/c1-4-2-5(7)3-6(8)9-4/h3-4,7H,2H2,1H3
Clé InChI
PXNRZJNTMDCHFR-UHFFFAOYSA-N
Application
5,6-Dihydro-4-hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-one was used in the synthesis of spiro-γ/δ-dilactone as a mixture of diastereomers.
Reactant involved in:
  • Synthesis of spiroheterocycles with fused heterosystems
  • Preparation of insecticidal heterolignans
  • Cyclization of aminoanilino lactones on diazotization
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hang W.
Tetrahedron Letters, 41(15), 2523-2527 (2000)