Principaux documents
309591
Sigma-Aldrich
Sodium trimethylacetate hydrate
99%
Synonyme(s) :
Trimethylacetic acid sodium salt hydrate
10 G
76,70 €
76,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
76,70 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CCO2Na · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.11 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
76,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Chaîne SMILES 
[Na+].[H]O[H].CC(C)(C)C([O-])=O
InChI
1S/C5H10O2.Na.H2O/c1-5(2,3)4(6)7;;/h1-3H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
OXKVPNMBQUHJHF-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Sodium trimethylacetate hydrate may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable