216623
Sodium chromate tetrahydrate
99%
Synonyme(s) :
Disodium chromate tetrahydrate, Sodium chromate(VI) tetrahydrate
46,50 €
About This Item
46,50 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Chaîne SMILES
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.2Na.4H2O.4O/h;;;4*1H2;;;;/q;2*+1;;;;;;;2*-1
Clé InChI
AVHUVTPOXZEIRG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)