Principaux documents
307076
Sigma-Aldrich
4′-Methylacetanilide
99%
Synonyme(s) :
p-Acetotoluidide
About This Item
Formule linéaire :
CH3CONHC6H4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai:
99%
Pour en savoir plus sur le produit 307076, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Essai
99%
pb
307 °C (lit.)
Pf
149-151 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)Nc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-7-3-5-9(6-4-7)10-8(2)11/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
Clé InChI
YICAMJWHIUMFDI-UHFFFAOYSA-N
Application
4′-Methylacetanilide was used in the synthesis of stable crystalline phosphorus ylides[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
An efficient synthesis of stable phosphorus ylides derived from triphenylphosphine, dialkyl acetylenedicarboxylates, and an NH-Acid.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 181(4), 865-877 (2006)