Principaux documents
306673
Sigma-Aldrich
Docosanedioic acid
85%
1 G
56,30 €
56,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
56,30 €
About This Item
Formule linéaire :
HOOC(CH2)20COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.57
Beilstein:
1801600
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
56,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
85%
Pf
119-125 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H42O4/c23-21(24)19-17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22(25)26/h1-20H2,(H,23,24)(H,25,26)
Clé InChI
DGXRZJSPDXZJFG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Keerthana Rajes et al.
Pharmaceutics, 13(1) (2021-01-02)
A synthetic route for redox-sensitive and non-sensitive core multi-shell (CMS) carriers with sizes below 20 nm and narrow molecular weight distributions was established. Cyclic voltammetric measurements were conducted characterizing the redox potentials of reduction-sensitive CMS while showcasing its reducibility through