Principaux documents
303747
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)-1-hexanol
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CH(SCH3)CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4759 (lit.)
pb
61-62 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC(CCO)SC
InChI
1S/C7H16OS/c1-3-4-7(9-2)5-6-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
JSASXSHMJYRPCM-UHFFFAOYSA-N
Application
3-(Methylthio)-1-hexanol may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
226.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
108 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter