M9653
Methoxyacetyl chloride
97%
Synonyme(s) :
2-methoxyacetyl chloride, Methoxyacetic acid chloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
Point d'ébullition
112-113 °C (lit.)
Densité
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COCC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3
Clé InChI
JJKWHOSQTYYFAE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Bilocularin A to synthesize 8-Methoxyacetoxybilocularin A.
- Substituted and unsubstituted benzamides to synthesize N-(2-methoxyacetyl)-benzamides.
It can also be used for the synthesis of β-lactams by reacting with imines. and in the post-synthetic modification of the metal-organic framework (MOF), MIL-101, to synthesize a catalyst for cycloaddition reaction of CO2 with propylene oxide.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
82.4 °F
Point d'éclair (°C)
28 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter