302112
N-Benzyl-L-prolinol
99%
Synonyme(s) :
(S)-(−)-1-Benzylpyrrolidine-2-methanol
55,20 €
About This Item
55,20 €
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D −72.7°, neat
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice de réfraction
n20/D 1.541 (lit.)
pb
115-120 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
OC[C@@H]1CCCN1Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H17NO/c14-10-12-7-4-8-13(12)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12,14H,4,7-10H2/t12-/m0/s1
Clé InChI
ZAIQBJPTOXDDKA-LBPRGKRZSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter