301019
Benzyloxyacetyl chloride
95%
Synonyme(s) :
α-(Benzyloxy)acetyl chloride, (Phenylmethoxy)acetyl chloride, 2-(Benzyloxy)acetyl chloride, 2-(Phenylmethoxy)acetyl chloride, 2-Phenylmethoxyacetyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.523 (lit.)
Point d'ébullition
84-87 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densité
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC(=O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C9H9ClO2/c10-9(11)7-12-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
Clé InChI
QISAUDWTBBNJIR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- (S)-3-(methylamino)-3-((R)-pyrrolidin-3-yl)propanenitrile, key intermediate in the preparation of fluoroquinolone antibiotic for respiratory tract infections
- non-racemic helicene
- β-lactams
- substituted 2-azetidinones for further elaboration into annulated β-lactams
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter