Principaux documents
300985
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethoxybenzylamine hydrochloride
98%
5 G
281,00 €
281,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
281,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)3C6H2CH2NH2·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
281,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
204-207 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
Cl.COc1cc(OC)c(CN)c(OC)c1
InChI
1S/C10H15NO3.ClH/c1-12-7-4-9(13-2)8(6-11)10(5-7)14-3;/h4-5H,6,11H2,1-3H3;1H
Clé InChI
BLFRMOOGAICNSZ-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4,6-Trimethoxybenzylamine hydrochloride was used in synthesis of 3-(aminomethyl)isoquinoline.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Yusuke Ohta et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (7)(7), 835-837 (2008-02-07)
Copper(i)-catalysed domino four-component coupling-cyclisation using 2-ethynylbenzaldehydes, paraformaldehyde, secondary amine, and t-BuNH(2) in DMF leads to direct and efficient formation of 3-(aminomethyl)isoquinolines in good to high yields.