Documents
300489
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-(−)-3-Phenylglycidol
97%
Synonyme(s) :
(2S,3S)-3-Phenylglycidol, (2S,3S)-trans-3-Phenyloxirane-2-methanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.17
Numéro Beilstein :
3649607
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D −49°, c = 2 in chloroform
Pf
51-53 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC[C@@H]1O[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C9H10O2/c10-6-8-9(11-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-10H,6H2/t8-,9-/m0/s1
Clé InChI
PVALSANGMFRTQM-IUCAKERBSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup