Principaux documents
296279
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxy-3-methylbenzaldehyde
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H2(OCH3)2CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pour en savoir plus sur le produit 296279, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Essai
99%
Forme
solid
Pf
52-54 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(C=O)c(OC)c1C
InChI
1S/C10H12O3/c1-7-9(12-2)5-4-8(6-11)10(7)13-3/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
UOKAZUWUHOBBMD-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4-Dimethoxy-3-methylbenzaldehyde has been used:
  • as starting reagent in stereocontrolled total synthesis of (−)-kendomycin[1]
  • in total syntheses of renierol, renierol acetate and renierol propionate[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
New regioselective total syntheses of antibiotic renierol, renierol acetate, and renierol propionate from the 5-oxygenated isoquinoline.
Kuwabara N, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 47(12), 1805-1807 (1999)
Amos B Smith et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(15), 5292-5299 (2006-04-13)
A convergent stereocontrolled total synthesis of (-)-kendomycin (1) has been achieved. The synthesis proceeds with a longest linear sequence of 21 steps, beginning with commercially available 2,4-dimethoxy-3-methylbenzaldehyde (12). Highlights of the synthesis include an effective Petasis-Ferrier union/rearrangement tactic to construct