Principaux documents
280429
Sigma-Aldrich
(Triphenylphosphoranylidene)acetonitrile
97%
Synonyme(s) :
(Cyano)(triphenylphosphoranylidene)methane, (Cyanomethylene)triphenylphosphorane, Cyanomethyltriphenylphosphonium ylide, NSC 135204
5 G
131,00 €
131,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
131,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)3P=CHCN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.32
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
131,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
189-195 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
phosphine
Chaîne SMILES 
N#CC=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H16NP/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15,17H
Clé InChI
APISVOVOJVZIBA-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for
  • Preparation of antitrypanosomal activity
  • Direct Michael addition of alkenes
  • Synthesis of 1,6-enynes
  • Beta-umpolung addition of nucleophiles to activated disubstituted alkyl allenes
  • Stereoselective analysis of β-homoproline derivatives
  • Stereoselective olefination of N-sulfonyl imines
  • Palladacycle mediated synthesis of cyano-functionalized chiral diphosphines
  • Horner-Wadsworth-Emmons reactions
Wittig reagent for the preparation of α,β, unsaturated nitriles from carbonyl compounds.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hiroaki Ohno et al.
The Journal of organic chemistry, 72(12), 4378-4389 (2007-05-11)
Thermal [2 + 2] cycloaddition of allenes with an additional multiple bond is described. By simply heating the allenenes or allenynes having a three-atom tether in an appropriate solvent such as dioxane or DMF, the distal double bond of the