295426
Hydrogen chloride
≥99%, ReagentPlus®
Synonyme(s) :
Chlorohydric acid, Hydrochloric acid, Muriatic acid
About This Item
Produits recommandés
product name
Hydrogen chloride, ReagentPlus®, ≥99%
Densité de vapeur
1.3 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
613 psi ( 21.1 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99%
Forme
gas
Point d'ébullition
−85 °C (lit.)
Pf
−114 °C (lit.)
Densité
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clé InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As a catalyst in the synthesis of β-amino ketone in presence of H2O-SDS system by Mannich reaction.
- In the synthesis of polymer-layered silicate nanocomposites.
Conditionnement
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Autres remarques
Informations légales
En option
Raccord cannelé
Régulateur
Souvent commandé avec ce produit
Vanne de purge
Vanne de régulation
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable