1.00327
Hydrogen chloride solution
in ethanol, for microscopy
Synonyme(s) :
Hydrogen chloride – ethanol solution, Hydrogen chloride solution, Hydrochloric acid in ethanol
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Hydrogen chloride solution, in ethanol, for microscopy
Niveau de qualité
Forme
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
1.0 (20 °C in H2O)
Température de transition
flash point 21 °C
Densité
0.90 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clé InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Pretreatment of the specimens with Sputofluol™ dissolves the bacteria from the surrounding viscid sputum and cell material. It is an IVD and CE registered product and can be applied for diagnostical purposes. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
69.8 °F
Point d'éclair (°C)
21 °C
Contenu apparenté
Un aperçu de la science et de la pratique de la bactériologie en diagnostic clinique. Apprenez-en davantage sur l'application des colorants standards et spéciaux pour l'analyse au microscope.
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.