292923
DL-Lactamide
97%
Synonyme(s) :
DL-Lactic acid amide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
73-76 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
Chaîne SMILES
CC(O)C(N)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(5)3(4)6/h2,5H,1H3,(H2,4,6)
Clé InChI
SXQFCVDSOLSHOQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable