Principaux documents
290890
Sigma-Aldrich
Dibutyltin diacetate
technical grade
Synonyme(s) :
Diacetoxydibutyltin
50 ML
61,80 €
250 ML
180,00 €
61,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
61,80 €
250 ML
180,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2CH2)2Sn(OCOCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.03
Beilstein:
4136035
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
61,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
12 (vs air)
Pression de vapeur
1.3 mmHg ( 25 °C)
Indice de réfraction
n20/D 1.471 (lit.)
pb
142-145 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
7-10 °C (lit.)
Densité
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC[Sn](CCCC)(OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/2C4H9.2C2H4O2.Sn/c2*1-3-4-2;2*1-2(3)4;/h2*1,3-4H2,2H3;2*1H3,(H,3,4);/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
JJLKTTCRRLHVGL-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Dibutyltin diacetate is an organotin compound that is commonly used as a catalyst in organic synthesis[1][2].
Application
Dibutyltin diacetate can be used as a catalyst to synthesize:
  • Wittenberger tetrazole derivatives by reacting with various nitriles in the presence of trimethylsilyl azide[1].
  • Carbamate derivatives from various isocyanates and alcohols in the presence of dichloromethane as solvent[2].
  • Urea derivatives from aryl isocyanates and various amines in the presence of 4-methylmorpholine[3].
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1 Oral
Organes cibles
thymus gland, thymus gland,Immune system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
302.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
150.5 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Adrian Blaser et al.
Journal of medicinal chemistry, 55(1), 312-326 (2011-12-14)
Analogues of clinical tuberculosis drug (6S)-2-nitro-6-{[4-(trifluoromethoxy)benzyl]oxy}-6,7-dihydro-5H-imidazo[2,1-b][1,3]oxazine (PA-824), in which the OCH(2) linkage was replaced with amide, carbamate, and urea functionality, were investigated as an alternative approach to address oxidative metabolism, reduce lipophilicity, and improve aqueous solubility. Several soluble monoaryl examples
TMSN3-Bu2Sn (OAc) 2: A modified and mild reagent system for Wittenberger tetrazole-synthesis
Yoneyama H, et al.
Tetrahedron Letters, 61, 151517-151517 (2020)
B B Harsanyi et al.
Journal of dental research, 70(6), 991-996 (1991-06-01)
The hamster cheek pouch provides a suitable model system for the mucous-membrane irritation testing of dental materials. Poor retention of materials or difficulties in histopathological interpretation caused by surgical artifacts have been reported in published techniques. We describe a new
Yun-Chae Jung et al.
Scientific reports, 7(1), 17482-17482 (2017-12-14)
Amorphous poly(ethylene ether carbonate) (PEEC), which is a copolymer of ethylene oxide and ethylene carbonate, was synthesized by ring-opening polymerization of ethylene carbonate. This route overcame the common issue of low conductivity of poly(ethylene oxide)(PEO)-based solid polymer electrolytes at low
T Noda et al.
Toxicology, 167(3), 181-189 (2001-10-02)
The present study was designed to assess changes in the teratogenic potency of di-n-butyltin diacetate (DBTA) with increasing maternal age in rats. Pregnant Wistar rats of 3, 7.5 or 12 months were treated orally with DBTA at 0, 7.5, 10