8.20421
Dibutyltin dilaurate
for synthesis
Synonyme(s) :
Dibutyltin dilaurate, Dibutylbis(lauroyloxy)stannane, Dibutyl bis(lauroyloxy)tin
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>200 °C
Puissance
175 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
>250 °C/1013 hPa
Pf
25-27 °C
Température de transition
flash point 191 °C
Solubilité
<1.43 mg/L
Densité
1.05 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/2C12H23O2.2C4H9.Sn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14;2*1-3-4-2;/h2*2-11H2,1H3;2*1,3-4H2,2H3;
Clé InChI
FWFWAXJCZAZGQD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Planting carbon nanotubes onto supramolecular polymer matrices for waterproof non-contact self-healing: Discusses the use of DBTDL in creating advanced waterproof and self-healing materials, significant for innovations in material science and engineering (Li et al., 2019).
- Improvement of biodegradability of UV-curable adhesives modified by a novel polyurethane acrylate: Focuses on the role of DBTDL as a catalyst in enhancing the biodegradability of polyurethane acrylates, pertinent to environmental sustainability in chemical processes (Huang et al., 2016).
- A fluorinated polycarbonate based all solid state polymer electrolyte for lithium metal batteries: Investigates the catalytic role of DBTDL in synthesizing polymer electrolytes for energy storage applications, linking to advancements in battery technology and material science (Wang et al., 2020).
Remarque sur l'analyse
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1
Organes cibles
thymus
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
372.2 - 379.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
189 - 193 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)