Principaux documents
284750
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridine-3-carboxylic acid
99%
Synonyme(s) :
6-Methylnicotinic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.14
Beilstein:
112049
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Forme
solid
Pf
210-213 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cn1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-5-2-3-6(4-8-5)7(9)10/h2-4H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
RZOKQIPOABEQAM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The co-ordination complex of the formula [Ni(L1)2(H2O)4].4H2O where L1H = 6-methylpyridine-3-carboxylic acid was structurally charaterized using X-ray single crystal analysis[1].
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
3D non porous and thermally labile nickel (II) and manganese (II) complexes with hetero donor ligands: Synthesis, X-ray single crystal structure, thermal and luminescent study.
Dalai S, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 363(8), 1843-1848 (2010)