Principaux documents
284394
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylglycine ethyl ester
98%
25 G
66,30 €
66,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
66,30 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NCH2COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.17
Beilstein:
1750085
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
66,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice de réfraction
n20/D 1.413 (lit.)
pb
150-151 °C (lit.)
Densité
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CN(C)C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4-9-6(8)5-7(2)3/h4-5H2,1-3H3
Clé InChI
BGCNBOFPABQGNG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Tzi-Yi Wu et al.
International journal of molecular sciences, 12(12), 8750-8772 (2012-01-25)
This work includes specific basic characterization of synthesized glycine-based Ionic Liquid (IL) [QuatGly-OEt][EtOSO(3)] by NMR, elementary analysis and water content. Thermophysical properties such as density, ρ, viscosity, η, refractive index, n, and conductivity, κ, for the binary mixture of [QuatGly-OEt][EtOSO(3)]