Documents
283525
Sigma-Aldrich
4-Ethoxystyrene
technical grade, 90%
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHC6H4OC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.549 (lit.)
Point d'ébullition
99-100 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-9-5-7-10(8-6-9)11-4-2/h3,5-8H,1,4H2,2H3
Clé InChI
OBRYRJYZWVLVLF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup