Principaux documents
563064
Sigma-Aldrich
2-Vinylanisole
98%
Synonyme(s) :
1-Ethenyl-2-methoxybenzene, 1-Methoxy-2-vinylbenzene, 2-Methoxystyrene, o-Methoxystyrene, o-Vinylanisole
1 G
76,50 €
5 G
185,00 €
76,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
76,50 €
5 G
185,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(OCH3)CHCH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
76,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Contient
0.1 M 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.5540 (lit.)
pb
36-43 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1C=C
InChI
1S/C9H10O/c1-3-8-6-4-5-7-9(8)10-2/h3-7H,1H2,2H3
Clé InChI
SFBTTWXNCQVIEC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
135.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57.2 °C - closed cup