282138
Bis(trimethylsilyl)methane
97%
Synonyme(s) :
Methylenebis(trimethylsilane)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.417 (lit.)
Point d'ébullition
133-134 °C (lit.)
Pf
−71 °C (lit.)
Densité
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H20Si2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H2,1-6H3
Clé InChI
GYIODRUWWNNGPI-UHFFFAOYSA-N
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup