Principaux documents
281727
Sigma-Aldrich
3,3′-(Ethylenedioxy)diphenol
85%, technical grade
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H4OCH2CH2OC6H4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
technical grade
Essai
85%
Forme
solid
Pf
157-160 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1cccc(OCCOc2cccc(O)c2)c1
InChI
1S/C14H14O4/c15-11-3-1-5-13(9-11)17-7-8-18-14-6-2-4-12(16)10-14/h1-6,9-10,15-16H,7-8H2
Clé InChI
DBFHCPVZZSVFJL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable