752940
(Trimethylphosphoranylidene)acetonitrile solution
0.5 M in THF
Synonyme(s) :
CMMP, Cyanomethylenetrimethylphosphorane solution
273,00 €
About This Item
273,00 €
Produits recommandés
Forme
liquid
Concentration
0.5 M in THF
Densité
0.896 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
nitrile
phosphine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CP(C)(C)=CC#N
InChI
1S/C5H10NP/c1-7(2,3)5-4-6/h5H,1-3H3
Clé InChI
KJFJIEHJCVSAKJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-5.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-21.0 °C - closed cup