Principaux documents
279498
Sigma-Aldrich
1-Propyl-4-piperidone
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H15NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
pb
56 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCN1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C8H15NO/c1-2-5-9-6-3-8(10)4-7-9/h2-7H2,1H3
Clé InChI
YGDZKYYCJUNORF-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Propyl-4-piperidone has been used in the preparation of 9-[2-(2-methyl-5-pyridyl)-ethyl]-3-propyl-1,2,3,4-tetrahydro-γ-carboline1.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis of 1, 3, 6-substituted 9-pyridylethyl-1, 2, 3, 4-tetrahydro-?-carbolines.
Kost AN, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 1(7), 389-392 (1967)