27814
(−)-α-Copaene
technical grade, ≥90% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Essai
≥90% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D −0.4±0.2°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.490
pb
124 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.910 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC=C(C)[C@@H]2[C@@H]13
Conditionnement
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves