Principaux documents
W311936
Sigma-Aldrich
Ylang-ylang oil
extra, blend, FG
W311936-SAMPLE-K
50,60 €
1 KG
367,00 €
5 KG
1 490,00 €
50,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W311936-SAMPLE-K
50,60 €
1 KG
367,00 €
5 KG
1 490,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
3119
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
50,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
Cananga odorata
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 182.20
Activité optique
[α]/D -12.0 to -17.5°
Composition
contains IFRA restricted ylang-ylang oil
Indice de réfraction
n20/D 1.503
Densité
0.963 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
geraniol, eugenol, farnesol, Cananga odorata and ylang-ylang oil, linalyl acetate, isoeugenol, benzyl alcohol, linalool, β-caryophyllene (ox.), benzyl salicylate, benzyl benzoate
Propriétés organoleptiques
floral
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup