Principaux documents
646547
Supelco
Tris(2-carboxyéthyl)phosphine hydrochloride solution
0.5 M, pH 7.0(aqueous solution; pH was adjusted with ammonium hydroxide)
Synonyme(s) :
TCEP
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H15O6P · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352128
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Concentration
0.5 M
Indice de réfraction
n20/D 1.367
pH
7.0(aqueous solution; pH was adjusted with ammonium hydroxide)
Densité
1.041 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Cl.OC(=O)CCP(CCC(O)=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C9H15O6P.ClH/c10-7(11)1-4-16(5-2-8(12)13)6-3-9(14)15;/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);1H
Clé InChI
PBVAJRFEEOIAGW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ce produit fait partie de la classe des trialkylphosphines.
La tris(2-carboxyéthyl)phosphine (TCEP) a une grande efficacité de clivage des ponts disulfure en solution aqueuse. Elle se dissout dans l′eau et est inodore, contrairement à d′autres trialkylphosphines (tributylphosphine). Elle est également moins toxique que le 2-mercaptoéthanol. Ces avantages la rendent plus intéressante que les autres agents réducteurs.
Application
La tris(2-carboxyéthyl)phosphine (TCEP) a également été utilisée :
  • Pour cliver des résidus cystéine dans un peptide de synthèse .
  • Dans un tampon de réduction pour l′imagerie SPOT (sequential probing of targets) d′ARN.
  • Pour la réduction d′oligonucléotides.
  • Comme agent réducteur durant un isolement mitochondrial.
La tris(2-carboxyéthyl)phosphine (TCEP) peut être utilisée dans plusieurs applications aval, notamment en SDS-PAGE, en spectrométrie de masse, pour le marquage à l′aide d′étiquettes cystéine spécifiques et pour la modification de composés contenant de la cystéine. Elle empêche l′oxydation des échantillons protéiques, ce qui en fait un constituant de tampon utile car elle permet de préserver l′activité enzymatique. Elle a été employée dans la réduction et le dosage du glutathion.
Actions biochimiques/physiologiques
Comme il n′appartient pas à la famille des mercaptans, cet agent réducteur ne présente pas la toxicité inhérente aux composés thiolés. La TCEP est capable de détruire le complexe chaîne lourde/chaîne légère de la neurotoxine botulique B, dont la cohésion est assurée par un seul ponts disulfure, et qui est responsable de l′endocytose, et au final de la toxicité, de la toxine. Comme de nombreuses toxines (par exemple la ricine, le venin de serpent et tous les sérotypes de neurotoxine botulique) sont caractérisées par des sous-unités reliées via des ponts disulfure, la TCEP peut servir de composé prophylactique d′urgence en cas d′administration de toxine.
La solution de chlorhydrate de tris(2-carboxyéthyl)phosphine réduit les ponts disulfure mais laisse les autres groupes fonctionnels des protéines intacts.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
À utiliser avec
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Xuerong Shi et al.
Journal of cellular biochemistry, 107(5), 1021-1030 (2009-06-06)
The light chain (LC) of botulinum neurotoxin B (BoNT/B) is unable to enter target neuronal cells by itself. It is brought into the cell in association with the BoNT/B heavy chain (HC) through endocytosis. The BoNT HC-LC subunits are held
Defined DNA/nanoparticle conjugates
Ackerson CJ, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 102(38), 13383-13385 (2005)
M C Gilbert Lee et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (87)(87), doi:10-doi:10 (2014-05-20)
Cell surface proteins, including extracellular matrix proteins, participate in all major cellular processes and functions, such as growth, differentiation, and proliferation. A comprehensive characterization of these proteins provides rich information for biomarker discovery, cell-type identification, and drug-target selection, as well
Differential labeling of free and disulfide-bound thiol functions in proteins
Seiwert B, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 19(1), 1-7 (2008)
Highly multiplexed quantitative mass spectrometry analysis of ubiquitylomes
Rose CM, et al.
Cell Systems, 3(4), 395-403 (2016)
Articles
Rapid trypsin digest kit yields reliable results in less than 2 hours for mass spectrometry analysis.
This application note compares three different column chemistries from the BIOshell™ line of columns with superficially porous particles to evaluate their performance in peptide mapping.
Method development for protein fingerprinting of AAV serotype 5 using both intact mass analysis and peptide mapping, to determine critical quality attributes for gene therapy, utilizing three different columns.
Protocoles
An optimized LC-MS/MS based workflow for low artifact tryptic digestion and peptide mapping of monoclonal antibody, adalimumab (Humira) using filter assisted sample preparation (FASP).