212830
trans-1-Methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene
95%
Synonyme(s) :
Danishefsky’s diene
58,80 €
About This Item
58,80 €
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
liquid
Impuretés
2-5% 4-methoxy-3-buten-2-one
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
pb
68-69 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CO\C=C\C(=C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16O2Si/c1-8(6-7-9-2)10-11(3,4)5/h6-7H,1H2,2-5H3/b7-6+
Clé InChI
SHALBPKEGDBVKK-VOTSOKGWSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59 °C - closed cup