Principaux documents
M12002
Sigma-Aldrich
1-Methoxy-1,3-butadiene
95%
Synonyme(s) :
1,3-Butadienyl methyl ether, 1-Methoxy-1,3-butadiene, 1-Methoxybutadiene, 4-Methoxy-1,3-butadiene
1 G
163,00 €
5 G
565,00 €
163,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
163,00 €
5 G
565,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCH=CHOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.12
Beilstein:
1420823
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
163,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.464 (lit.)
pb
91 °C (lit.)
Densité
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CO\C=C\C=C
InChI
1S/C5H8O/c1-3-4-5-6-2/h3-5H,1H2,2H3/b5-4+
Clé InChI
KOCUMXQOUWPSLK-SNAWJCMRSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
21.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-6 °C - closed cup