Principaux documents
275069
Sigma-Aldrich
Ethynyltributylstannane
95%
Synonyme(s) :
Tributylstannylacetylene
About This Item
Formule linéaire :
HC≡CSn(CH2CH2CH2CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.08
Beilstein:
3537659
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
pb
70 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densité
1.089 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#C
InChI
1S/3C4H9.C2H.Sn/c3*1-3-4-2;1-2;/h3*1,3-4H2,2H3;1H;
Clé InChI
YEMJHNYABQHWHL-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethynyltributylstannane can be used as a reactant to prepare:
  • Terminal arylacetylene derivatives by Stille coupling reaction with aryl halides in the presence of palladium catalyst.[1]
  • 1,4-bis(tributylstannyl)but-1-en-3-yne by dimerization using a metal complex having bulky ligand catalyst system.[2]
  • Isoquinolone derivatives by reacting with benzotriazinones via denitrogenative insertion in the presence of nickel catalyst.[3]
  • Enyne key intermediates in the total synthesis of (-)-acutumine and (-)-dechloroacutumine.[4]
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Total Syntheses of (-)-Acutumine and (-)-Dechloroacutumine
King SM, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 125(13), 3730-3733 (2013)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1657-1657 (1993)
Synthesis of terminal arylacetylenes by a Stille coupling reaction catalysed by a MCM-41-supported bidentate phosphine palladium (O) complex
H Wenyan, et al.
J. Chem. Res. (M), 2008(11), 615-618 (2008)
Acta Chemica Scandinavica, 48, 61-61 (1994)
Synlett, 557-557 (1994)