Documents
274607
Sigma-Aldrich
Bis(4-methoxyphenyl)phosphinic acid
99%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3OC6H4)2P(O)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Pf
185-187 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)P(O)(=O)c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C14H15O4P/c1-17-11-3-7-13(8-4-11)19(15,16)14-9-5-12(18-2)6-10-14/h3-10H,1-2H3,(H,15,16)
Clé InChI
BFPBWJGVRNQWEK-UHFFFAOYSA-N
Application
Bis(4-methoxyphenyl)phosphinic acid was used to treat the chemical surface of porphyrin-sensitised titania films after dye adsorption to enhance the efficiency of dye-sensitized solar cells (DSSC).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Improved performance of porphyrin-based dye sensitised solar cells by phosphinic acid surface treatment.
Energy & Environmental Science, 2(10), 1069-1073 (2009)