Principaux documents
272744
Sigma-Aldrich
Triethoxyarsine
97%
Synonyme(s) :
Arsenic triethoxide, Triethyl arsenite
5 G
418,00 €
418,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
418,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5O)3As
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
418,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: arsenic
reagent type: catalyst
Indice de réfraction
n20/D 1.433 (lit.)
pb
162 °C/745 mmHg (lit.)
Densité
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCO[As](OCC)OCC
InChI
1S/C6H15AsO3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
BUZKVHDUZDJKHI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup