200077
Arsenic(III) chloride
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Arsenic trichloride
187,00 €
About This Item
187,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
liquid
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
pb
130.2 °C (lit.)
Pf
−16 °C (lit.)
Densité
2.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[As](Cl)Cl
InChI
1S/AsCl3/c2-1(3)4
Clé InChI
OEYOHULQRFXULB-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)