270679
Butan-1-ol
suitable for HPLC, 99.8%
Synonyme(s) :
n-butanol, Alcool butylique
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.55 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
5 (4 mmHg) at 20 °C hPa
Essai
99.8%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
649 °F
Produit purifié par
glass distillation
Limite d'explosivité
11.2 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
<0.030% water
Résidus d'évap.
<0.0005%
Couleur
colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.399 (lit.)
pb
116-118 °C (lit.)
117.7 °C
Pf
−90 °C (lit.)
Densité
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 215 nm Amax: 1.00
λ: 220 nm Amax: 0.50
λ: 240 nm Amax: 0.10
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280-400 nm Amax: 0.01
Chaîne SMILES
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup