269719
Nitrocyclopentane
99%
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
pb
180 °C (lit.)
Densité
1.086 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)C1CCCC1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
Clé InChI
CJSZWOGCKKDSJG-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter