Principaux documents
135984
Sigma-Aldrich
Methyl 5-chlorovalerate
97%
25 G
156,00 €
156,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
156,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Cl(CH2)4CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
156,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
pb
106-107 °C/38 mmHg (lit.)
Densité
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)CCCCCl
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-9-6(8)4-2-3-5-7/h2-5H2,1H3
Clé InChI
JAVHFVJOWIQHII-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Methyl 5-chlorovalerate undergoes gas phase elimination over the temperature range of 419.6–472.1°C and pressure range of 45–108 torr via intimate ion pair type mechanism[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup
The intimate ion pair mechanism in the maximally inhibited elimination kinetics of methyl 4-chlorobutyrate and methyl 5-chlorovalerate in the gas phase.
Chuchani G, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 18(2), 203-213 (1986)