Principaux documents
217697
Sigma-Aldrich
Tin
99.8%, shot, 3 mm
Synonyme(s) :
Sn
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Sn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.71
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
11101716
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
99.8%
Forme
shot
Pertinence de la réaction
core: tin
reagent type: catalyst
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
Taille des particules
3 mm
pb
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Applied in the solid state synthesis of a Zintl phase, SrSn3Sb4, with an anionic channel framework of 30-membered rings.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Donna T. Chow et al.
Inorganic chemistry, 36(17), 3750-3753 (1997-08-13)
The new Zintl compound strontium tin antimonide, SrSn(3)Sb(4), has been synthesized, and its structure has been determined by single-crystal X-ray diffraction methods. It crystallizes in the orthorhombic space group -Pnma with a = 10.060(2) Å, b = 4.361(1) Å, c
D B Shpakovsky et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(48), 14568-14582 (2012-10-12)
Four new organotin(IV) complexes of bis-(2,6-di-tert-butylphenol)tin(IV) dichloride [(tert-Bu-)(2)(HO-Ph)](2)SnCl(2) (1) with the heterocyclic thioamides 2-mercapto-pyrimidine (PMTH), 2-mercapto-4-methyl-pyrimidine (MPMTH), 2-mercapto-pyridine (PYTH) and 2-mercapto-benzothiazole (MBZTH), of formulae {[(tert-Bu-)(2)(HO-Ph)](2)Sn(PMT)(2)} (2), {[(tert-Bu-)(2)(HO-Ph)](2)Sn(MPMT)(2)} (3), {[(tert-Bu-)(2)(HO-Ph)](2)SnCl(PYT)} (4) and {[(tert-Bu-)(2)(HO-Ph)](2)SnCl(MBZT)} (5), have been synthesized and characterized by elemental
P Olmedo et al.
Environment international, 59, 63-72 (2013-06-25)
Although fish intake has potential health benefits, the presence of metal contamination in seafood has raised public health concerns. In this study, levels of mercury, cadmium, lead, tin and arsenic have been determined in fresh, canned and frozen fish and
A Gassenq et al.
Optics express, 20(25), 27297-27303 (2012-12-25)
A surface-illuminated photoconductive detector based on Ge0.91Sn0.09 quantum wells with Ge barriers grown on a silicon substrate is demonstrated. Photodetection up to 2.2µm is achieved with a responsivity of 0.1 A/W for 5V bias. The spectral absorption characteristics are analyzed
Shiyou Chen et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 25(11), 1522-1539 (2013-02-13)
The kesterite-structured semiconductors Cu2ZnSnS4 and Cu2ZnSnSe4 are drawing considerable attention recently as the active layers in earth-abundant low-cost thin-film solar cells. The additional number of elements in these quaternary compounds, relative to binary and ternary semiconductors, results in increased flexibility