264660
3-Bromo-4-methylbenzoic acid
technical grade, 85%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Essai
85%
Forme
solid
Pf
200-202 °C (lit.)
200-204 °C
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1Br)C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
ZFJOMUKPDWNRFI-UHFFFAOYSA-N
Application
- biphenyl amides
- 2-benzazepine-4-acetic acid derivative, as an analog of the potent, nonpeptide GPIIb/IIIa antagonist
- O-spiro C-aryl glucosides
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves