127566
Bis(diphenylphosphino)methane
97%
Synonyme(s) :
DPPM, Methanediylbis[diphenylphosphine, Tetraphenylmethylenediphosphine, DPM, Methylenebis(diphenylphosphine)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
118-119 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
C(P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H22P2/c1-5-13-22(14-6-1)26(23-15-7-2-8-16-23)21-27(24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25/h1-20H,21H2
Clé InChI
XGCDBGRZEKYHNV-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable