260649
Isoamyl ether
99%
Synonyme(s) :
Isopentyl ether
80,30 €
About This Item
80,30 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.408 (lit.)
pb
173 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
Densité
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES
CC(C)CCOCCC(C)C
InChI
1S/C10H22O/c1-9(2)5-7-11-8-6-10(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
Clé InChI
AQZGPSLYZOOYQP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.