Principaux documents
260320
Sigma-Aldrich
1,2-Decanediol
98%
50 G
103,00 €
103,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
103,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
103,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
pb
255 °C (lit.)
Pf
48-50 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCC(O)CO
InChI
1S/C10H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-10(12)9-11/h10-12H,2-9H2,1H3
Clé InChI
YSRSBDQINUMTIF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Anisha Viswanathan et al.
European journal of pharmacology, 837, 105-116 (2018-09-05)
Glioblastoma remains the most common and aggressive type of malignant brain tumor among adults thus, considerable attention has been given to discovery of novel anti-tumor drugs for its treatment. This study reports the synthesis of a series of twelve novel