259020
Dibromomethane-d2
≥99 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonyme(s) :
Methylene-d2 bromide
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5.9 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
34.9 mmHg ( 20 °C)
Pureté isotopique
≥99 atom % D
Pureté
≥99% (CP)
Forme
liquid
Contient
copper as stabilizer
Technique(s)
NMR: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.5381 (lit.)
Point d'ébullition
99 °C (lit.)
Densité
2.505 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])(Br)Br
InChI
1S/CH2Br2/c2-1-3/h1H2/i1D2
Clé InChI
FJBFPHVGVWTDIP-DICFDUPASA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)