Principaux documents
258970
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trifluoronitrobenzene
99%
Synonyme(s) :
1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenzene, 5-Nitro-1,2,4-trifluorobenzene
About This Item
Formule linéaire :
F3C6H2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.08
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4943 (lit.)
pb
194-195 °C (lit.)
Pf
−11 °C (lit.)
Densité
1.544 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
nitro
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C6H2F3NO2/c7-3-1-5(9)6(10(11)12)2-4(3)8/h1-2H
Clé InChI
ROJNMGYMBLNTPK-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4,5-Trifluoronitrobenzene may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup